Läs mer
4-pyrimidin-2-ylbensonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10217153
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10217153 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10692855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10217153 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56216DA
Kemiska identifierare
CAS 78322-96-0
Molekylformel C11H7N3
Molekylvikt (g/mol) 181.198
MDL-nummer MFCD09817491
InChI-nyckel WGCKVXHOTDDNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenyl pyrimidine, 2-4-cyanophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 15486310
IUPAC-namn 4-pyrimidin-2-ylbensonitril
LEDER C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidin-2-ylbenzonitrile
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.2
Procent renhet 95%