Läs mer
4-Pyrimidin-2-ylbensoylklorid, TECH, Thermo Scientific™
Produktkod. 10679233
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10679233 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10613065 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10679233 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56202CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 679806-84-9
Molekylformel C11H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 218.64
MDL-nummer MFCD09064974
InChI-nyckel AQFRTZZTRGGBKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoyl chloride
PubChem CID 21092945
IUPAC-namn 4-pyrimidin-2-ylbensoylklorid
LEDER C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.64
Procent renhet 90%