Learn More
(4-Pyrimidin-2-ylfenyl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. p-3522370
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10550944
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC56209DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 100806-78-8
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
MDL-nummer MFCD09064975
InChI-nyckel NUNFHGGALVZZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,4-2-pyrimidinyl, acmc-20dp6c, 4-2-pyrimidinyl benzenemethanol, 4-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 15597455
IUPAC-namn (4-pyrimidin-2-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material (4-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 95%