Läs mer
4-pyrimidin-5-ylbensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10219662
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10219662
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC44301DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 216959-91-0
Molekylformel C11H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.197
MDL-nummer MFCD05864811
InChI-nyckel CCBKADQVSXLSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 4-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187247
IUPAC-namn 4-pyrimidin-5-ylbenzoic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.2
Procent renhet 97%