Läs mer
4-pyrimidin-5-ylbensoesyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10670695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10670695 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10219662 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10670695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44301CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 216959-91-0
Molekylformel C11H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.197
MDL-nummer MFCD05864811
InChI-nyckel CCBKADQVSXLSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 4-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187247
IUPAC-namn 4-pyrimidin-5-ylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.2
Procent renhet 97%