Läs mer
(4-pyrimidin-5-ylfenyl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10413793
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10413793 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10056142 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10413793 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44309DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 198084-13-8
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
MDL-nummer MFCD06802874
InChI-nyckel QPOIDCHBWLGFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 4-5-pyrimidinyl phenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl-phenyl-methanol, 4-5-pyrimidinyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-5-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol, swx
PubChem CID 7162046
IUPAC-namn (4-pyrimidin-5-ylfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)C2=CN=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%