Learn More
4-pyrimidinmetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15454377
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. Kvantitet unitSize
15454377 250 mg 250mg
1 options
Product Code. 15454377 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31754.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33581-98-5 | C5H6N2O | 110.116 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Pyrimidinemethanol
CAS 33581-98-5
Smältpunkt 75°C to 78°C
Molekylformel C5H6N2O
MDL-nummer MFCD03789625
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-pyrimidinemethanol, 4-hydroxymethyl pyrimidine, pyrimidin-4-yl methanol, pyrimidin-4-yl-methanol, 4-pyrimidinylmethanol, pyrimidin-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl-1,3-diazine, pubchem9756, pyrimidine-4-methanol, 4-pyrimidylmethyl alcohol
InChI-nyckel OEYVFRVNVPKHQQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=CN=C1CO
IUPAC-namn pyrimidin-4-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 110.116
PubChem CID 12933341
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.