Läs mer
4-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10633245 250 mg 250mg
10183224 1 g 1g
10336384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10633245 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55614CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 142335-64-6
Molekylformel C11H17N2
Molekylvikt (g/mol) 177.27
MDL-nummer MFCD03724739
InChI-nyckel SFEAIUCOZWDYMJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 4-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl aniline, 4-pyrrolidinyl-methyl aniline, cbi-bb zero/006543
PubChem CID 776852
IUPAC-namn 4-(pyrrolidin-1-ylmetyl)anilin
LEDER NC1=CC=C(C[NH+]2CCCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.26