Läs mer
4-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10527474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10527474 250 mg 250mg
10074243 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10527474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55604CB
Kemiska identifierare
CAS 650628-72-1
Molekylformel C12H15NO
Molekylvikt (g/mol) 189.258
MDL-nummer MFCD07782421
InChI-nyckel MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23090828
IUPAC-namn 4-(pyrrolidin-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl-benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde
Formel vikt 189.26
Procent renhet 97%