Läs mer
4-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205944
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10205944 10 g 10g
10295934 250 mg 250mg
10441694 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10205944 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55601EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 159691-25-5
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.257
InChI-nyckel DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid, 4-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoicacid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 1092976
IUPAC-namn 4-(pyrrolidin-1-ylmetyl)bensoesyra
LEDER C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 205.26
Procent renhet 97%