Läs mer
4-(Pyrrolidin-1-ylmetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10441694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10441694 1 g 1g
10295934 250 mg 250mg
10205944 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10441694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55601DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 159691-25-5
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.257
InChI-nyckel DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid, 4-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoicacid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 1092976
IUPAC-namn 4-(pyrrolidin-1-ylmetyl)bensoesyra
LEDER C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.26
Procent renhet 97%