Läs mer
(4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | (4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16H24N2O4S |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.44 |
| Kvantitet | 25 mg |