Läs mer
4-(Pyrrolidin-1-sulfonyl)-bensensulfonylklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 309.79 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |