Läs mer
4-(Pyrrolidin-1-sulfonyl)-bensensulfonylklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10733253
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733253 1 g 1g
10653793 250 mg 250mg
10410584 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733253 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00517DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 165669-32-9
Molekylformel C10H12ClNO4S2
Molekylvikt (g/mol) 309.779
InChI-nyckel ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779793
IUPAC-namn 4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbensensulfonylklorid
LEDER C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 309.79
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk