Läs mer
4-Kinolinolinkarboxaldehyd, 95 %
Produktkod. 10648064 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10648064 1 g Glasflaska 1g
10145890 5 g Glasflaska 5g
10474565 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10648064 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294820010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4363-93-3
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.17
MDL-nummer MFCD00006781
InChI-nyckel MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
PubChem CID 78072
IUPAC-namn kinolin-4-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Quinolinecarboxaldehyde
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45 °C till 52 °C
Färg Brun-gul till vit
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 157.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver, bitar eller fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Quinolinecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.