missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinecarboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinecarboxaldehyde |
| CAS | 1136010-98-4 |
| Molekylformel | C18H19ClN2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN2O/c19-17-8-6-16(7-9-17)18(15-4-2-1-3-5-15)21-12-10-20(14-22)11-13-21/h1-9,14,18H,10-13H2/t18-/m1/s1 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCN(CC2)C=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.81 |
| Formel vikt | 314.1186 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?