Läs mer
4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Mikromol™
Beskrivning
4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| CAS | 72901-16-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H17 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bisacodyl Imp. C (EP), Bisacodyl USP Related Compound C, Bisacodyl USP RC C, 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound C, Bisacodyl Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3 |
| IUPAC-namn | [4-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] acetate |
| Visa mer |