Läs mer
4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulphate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulphate), Mikromol™
Beskrivning
4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulphate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulphate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulfate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulfate) |
| CAS | 32500-19-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulfate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulfate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H14 N O5 S . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sodium Picosulfate Imp. A (EP), Sodium Picosulfate USP Related Compound A, Sodium Picosulfate USP RC A, 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulphate, 4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulphate, Picosulfate Related Compound A as Sodium Salt, Sodium Picosulfate Impurity A, Sodium Picosulfate Impurity A as Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO5S.Na/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)24-25(21,22)23;/h1-12,18,20H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3 |
| IUPAC-namn | sodium;[4-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] sulfate |
| Visa mer |