Läs mer
4-Sulfamidobenzoylklorid DMF-komplex, 95 %
Produktkod. 11354995
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354995 5 g 5g
11344995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18428.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 1172493-99-0 | C10H13ClN2O4S | 292,73 g/mol
Det användes i upptäckten av 2-fenyl-3-sulfonylfenyl-indolderivat som en ny klass av selektiva COX-2-hämmare och i syntesen och biologisk utvärdering av substituerade 2-sulfonyl-fenyl-3-fenyl-indoler: en ny serie selektiva COX-2-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det användes i upptäckten av 2-fenyl-3-sulfonylfenyl-indolderivat som en ny klass av selektiva COX-2-hämmare och i syntesen och biologisk utvärdering av substituerade 2-sulfonyl-fenyl-3-fenyl-indoler: en ny serie selektiva COX-2-hämmare.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, starka baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1172493-99-0
Molekylformel C10H13ClN2O4S
Molekylvikt (g/mol) 292.73
MDL-nummer MFCD02094019
InChI-nyckel CRGFLVSVHAHYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-sulfamidobenzoyl chloride dmf complex, 4-sulfamoylbenzoyl chloride; dimethylformamide, 4-sulphamido benzoyl chloride dmf complex, 4-aminosulfonyl benzoyl chloride dmf complex, 4-chlorocarbonyl benzenesulphonamide dmf complex
PubChem CID 44119145
LEDER CN(C)C=O.NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Sulfamidobenzoyl chloride DMF complex
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten.
IUPAC-namn N,N-dimetylformamid;4-sulfamoylbensoylklorid
Formel vikt 292.74
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.