Läs mer
4-Sulfamoylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30412012
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30412012 50 g
1 options
Produktkod. 30412012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69934550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Sulfamoylbenzoic Acid
CAS 138-41-0
Molekylformel C7H7NO4S
Kvantitet 50 g
Synonym 4-(Aminosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonamide, 4-Sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic Acid p-Sulfamide, Carzenide, Dirnate, NSC 22976, NSC 683540, p-Aminobenzoic Acid Sulfamide, p-Aminosulfonylbenzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonamide, p-Sulfamoylbenzoic Acid, p-Sulfamylbenzoic Acidp-Sulfonamidobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)
LEDER NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-sulfamoylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 201.2
Formel vikt 201.0096