missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Sulfamoylbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 138-41-0 |
| Molekylformel | C7H7NO4S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-(Aminosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonamide, 4-Sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic Acid p-Sulfamide, Carzenide, Dirnate, NSC 22976, NSC 683540, p-Aminobenzoic Acid Sulfamide, p-Aminosulfonylbenzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonamide, p-Sulfamoylbenzoic Acid, p-Sulfamylbenzoic Acidp-Sulfonamidobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-sulfamoylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.2 |
| Formel vikt | 201.0096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?