missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Sulfamoylbutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Sulfamoylbutyric Acid |
| CAS | 175476-52-5 |
| Molekylformel | C4 H9 N O4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9) |
| LEDER | NS(=O)(=O)CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-sulfamoylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.18 |
| Formel vikt | 167.0252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?