Läs mer
4-sulfonamidofenylhydrazinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420471
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420471 2.5 g 2.5g
11430471 10 g 10g
11440471 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420471 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20015.88
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17852-52-7 | C6H10ClN3O2S | 223.675 g/mol
Det är en potentiellt användbar mellanprodukt i produktionen av Celebrex, ett antiinflammatoriskt läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en potentiellt användbar mellanprodukt
i produktionen av Celebrex, ett antiinflammatoriskt läkemedel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17852-52-7
Molekylformel C6H10ClN3O2S
Molekylvikt (g/mol) 223.675
MDL-nummer MFCD00052262
InChI-nyckel IKEURONJLPUALY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride, 4-sulfonamidephenylhydrazine hcl, 4-aminosulfonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride 1:x, 4-sulfamoylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-sulfonamide-phenylhydrazine hcl, phenylhydrazine-4-sulfonamide hydrochloride
PubChem CID 2794567
IUPAC-namn 4-hydrazinylbensensulfonamid; hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)N.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Sulfonamidophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt 217°C to 219°C (decomposition)
Kvantitet 2.5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 223.68
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.