Läs mer
4-sulftalsyra (50 % vikt och watt av sol) (kan innehålla upp till 20 % 3-sulftalsyra), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Sulfophthalic Acid |
| CAS | 89-08-7 |
| Molekylformel | C8H6O7S |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | 4-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo-phthalic Acid, NSC 100615, NSC 163994 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O7S/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-sulftalsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.19 |
| Formel vikt | 245.9834 |