Läs mer
4-(t-Boc-amino)-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(t-Boc-amino)-1-butanol |
| CAS | 75178-87-9 |
| Molekylformel | C9 H19 N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vikt | 189.1365 |