missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(t-Boc-amino)-1-butyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(t-Boc-amino)-1-butyl Bromide |
| CAS | 164365-88-2 |
| Molekylformel | C9 H18 Br N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCBr |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(4-bromobutyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.15 |
| Formel vikt | 251.0521 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?