Läs mer
4-(tert-butoxy)fenol, 98 %
Produktkod. 11301929
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301929 1 g 1g
11311929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26013.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 2460-87-9 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2460-87-9
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD02183556
InChI-nyckel CIICLJLSRUHUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxy phenol, 4-tert-butoxyphenol, p-tert-butoxyphenol, 4-t-butoxyphenol, phenol, 4-1,1-dimethylethoxy, unii-4w56a32ou8, 4-2-methylpropan-2-yl oxy phenol, phenol, p-tert-butoxy, 4-tert-butoxy-phenol, acmc-209gdf
PubChem CID 2773621
IUPAC-namn 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]fenol
LEDER CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butoxy)phenol
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Odör Phenol-like
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(tert-Butoxy)phenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(tert-Butoxy)phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.