missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 176672-49-4 |
| Molekylformel | C10H15BO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | B-[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15BO3/c1-10(2,3)14-9-6-4-8(5-7-9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC-namn | [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.04 |
| Formel vikt | 194.1114 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?