Läs mer
4-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-1-metyl-lH-pyrrol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 240.26 |
| Procent renhet | 97% |