Läs mer
4-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-1-metyl-lH-pyrrol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2701115
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10753673 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10069591 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08449CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 77716-11-1
Molekylformel C11H16N2O4
Molekylvikt (g/mol) 240.259
MDL-nummer MFCD02094544
InChI-nyckel GOLAEMFBWAIGRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, boc-py-oh, 4-boc-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-boc-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2 carboxylic acid, boc-4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735636
IUPAC-namn 1-metyl-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pyrrol-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CN(C(=C1)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 240.26
Procent renhet 97%