Läs mer
4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid |
| CAS | 263021-30-3 |
| Molekylformel | C13H17NO4 |
| MDL-nummer | MFCD04972273 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Procent renhet | 95% |