missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(tert-Butoxycarbonyl)oxy]-2-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(tert-Butoxycarbonyl)oxy]-2-methylphenol |
| CAS | 457634-20-7 |
| Molekylformel | C12 H16 O4 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)15-11(14)16-12(2,3)4/h5-7,13H,1-4H3 |
| LEDER | Cc1cc(OC(=O)OC(C)(C)C)ccc1O |
| IUPAC-namn | tert-butyl (4-hydroxy-3-methylphenyl) carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.1049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?