Läs mer
[4-(tert-butoxikarbonyl)piperazin-1-yl]ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10142844
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10142844 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10071054 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10142844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08453DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 156478-71-6
Molekylformel C11H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 244.291
MDL-nummer MFCD02682402
InChI-nyckel WZBHMXRBXXCEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-1-piperazineacetic acid, 1-boc-4-carboxymethyl piperazine, 4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-piperazineacetic acid, 2-1-boc-piperazin-4-yl-acetic acid, boc-4-carboxymethyl piperazine, 1-piperazineacetic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2735642
IUPAC-namn 2-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperazin-1-yl]ättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.29
Procent renhet 97%