Läs mer
4-(tert-butoxikarbonyl)tiomorfolin-3-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10557464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10557464 5 g 5g
10229292 250 mg 250mg
10790904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10557464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42401DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 128453-98-5
Molekylformel C10H17NO4S
Molekylvikt (g/mol) 247.309
MDL-nummer MFCD02683067
InChI-nyckel CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
PubChem CID 2756831
IUPAC-namn 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]tiomorfolin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 247.31
Procent renhet 97%