Läs mer
4-(tert-butoxikarbonyl)tiomorfolin-3-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10790904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10790904 1 g 1g
10229292 250 mg 250mg
10557464 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10790904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 128453-98-5
Molekylformel C10H17NO4S
Molekylvikt (g/mol) 247.309
MDL-nummer MFCD02683067
InChI-nyckel CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
PubChem CID 2756831
IUPAC-namn 4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]tiomorfolin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 247.31
Procent renhet 97%