Läs mer
4-[(tert-Butoxykarbonylamino)metyl]fenylboronsyra pinacolester, 97 %
Produktkod. 11916061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Kvantitet Förpackningsstorlek
11916061 1 g 1g
11936061 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11916061 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 444640010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 330794-35-9 | C18H28BNO4 | 333,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 330794-35-9
Molekylformel C18H28BNO4
Molekylvikt (g/mol) 333.24
MDL-nummer MFCD06409942
InChI-nyckel CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 3415442
IUPAC-namn tert-butyl N-[[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 68,0 °C till 69,0 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 333.24
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.