missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-tert-Butoxycarbonylaminobut-2-enoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butoxycarbonylaminobut-2-enoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 510729-27-8 |
| Molekylformel | C11H19NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-5-15-9(13)7-6-8-12-10(14)16-11(2,3)4/h6-7H,5,8H2,1-4H3,(H,12,14)/b7-6+ |
| LEDER | O=C(OCC)/C=C/CNC(OC(C)(C)C)=O |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]but-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?