missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(tert-Butoxycarbonyloxy)benzyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(tert-Butoxycarbonyloxy)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1246814-72-1 |
| Molekylformel | C13H18O5S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methanesulfonothioic Acid S-[[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]oxy]phenyl]methyl] Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S2/c1-13(2,3)18-12(14)17-11-7-5-10(6-8-11)9-19-20(4,15)16/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(CSS(=O)(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl [4-(methylsulfonylsulfanylmethyl)phenyl] carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.41 |
| Formel vikt | 318.0596 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?