Läs mer
4-tert-Butyl-1,2-bis(chloromethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butyl-1,2-bis(chloromethyl)benzene |
| CAS | 141788-33-2 |
| Molekylformel | C12H16Cl2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2-bis(Chloromethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16Cl2/c1-12(2,3)11-5-4-9(7-13)10(6-11)8-14/h4-6H,7-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(CCl)c(CCl)c1 |
| IUPAC-namn | 4-tert-butyl-1,2-bis(chloromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.16 |
| Formel vikt | 230.0629 |