Läs mer
4-(tert-butyl)-1,3-tiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10663455
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10663455 10 g 10g
10275284 1 g 1g
10188494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10663455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD08308EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 74370-93-7
Molekylformel C7H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 156.247
MDL-nummer MFCD00051644
InChI-nyckel CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC-namn 4-tert-butyl-l,3-tiazol-2-amin
LEDER CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 156.25
Procent renhet 97%