Läs mer
4-Tert-butyl-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo(2.2.2)octane, TRC
Produktkod. 30449482
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30449482 100 mg
1 options
Produktkod. 30449482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT706570100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Tert-butyl-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo(2.2.2)octane
CAS 70637-05-7
Molekylformel C15 H20 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
InChI formel InChI=1S/C15H20O3/c1-13(2,3)14-9-16-15(17-10-14,18-11-14)12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)C12COC(OC1)(OC2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-phenyl-3,5,8-trioxabicyclo[2.2.2]octane
Molekylvikt (g/mol) 248.32
Formel vikt 248.1412