missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Tert-butyl-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo(2.2.2)octane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Tert-butyl-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo(2.2.2)octane |
| CAS | 70637-05-7 |
| Molekylformel | C15 H20 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-13(2,3)14-9-16-15(17-10-14,18-11-14)12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C12COC(OC1)(OC2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-tert-butyl-4-phenyl-3,5,8-trioxabicyclo[2.2.2]octane |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vikt | 248.1412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?