missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxyphenylacetic Acid, TRC

Produktkod. 30136190
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136190 1 g
17991485 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136190 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6920101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55699-12-2
Molekylformel C14 H20 O3
Molekylvikt (g/mol) 236.31
Synonym [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC-namn 2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic acid
LEDER Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H20O3/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H,15,16)
Formel vikt 236.1412
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.