Läs mer
4-tert-butyl-2,6-dinitrofenol, 97 %
Produktkod. 15438889
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438889 5 g 5g
15448889 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08670.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 4097-49-8 | C10H12N2O5 | 240,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4097-49-8
Molekylformel C10H12N2O5
Molekylvikt (g/mol) 240.22
MDL-nummer MFCD00051969
InChI-nyckel NJBDTWSOYUZQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-tert-butylphenol, unii-m5s512rl03, phenol, 4-1,1-dimethylethyl-2,6-dinitro, 2,6-dinitro-p-tert-butyl phenol, phenol, 4-tert-butyl-2,6-dinitro, acmc-1am7s, 2,6-dinitro-4-t-butylphenol, 4-t-butyl-2,6-dinitrophenol
PubChem CID 20042
IUPAC-namn 4-tert-butyl-2,6-dinitrofenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
Smältpunkt 93°C to 95°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1986466
Formel vikt 240.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.