Läs mer
4-(tert-butyl)-2-kloranilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10310653
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10310653 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10609724 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10310653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01508DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 42265-67-8
Molekylformel C10H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 183.68
MDL-nummer MFCD00052272
InChI-nyckel MFEZEFHCSBXPPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2-chloroaniline, 4-t-butyl-2-chloroaniline, 2-chloro-4-tert-butylaniline, 4-tert-butyl-2-chloro-aniline, aniline, 4-tert-butyl-2-chloro, 4-tert-butyl-2-chlorophenylamine, benzenamine,2-chloro-4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 521094
IUPAC-namn 4-tert-butyl-2-kloranilin
LEDER CC(C)(C)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.68
Procent renhet 95%