Läs mer
4-(tert-butyl)-2-kloranilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10609724
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10609724 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10310653 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10609724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01508EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 42265-67-8
Molekylformel C10H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 183.68
MDL-nummer MFCD00052272
InChI-nyckel MFEZEFHCSBXPPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2-chloroaniline, 4-t-butyl-2-chloroaniline, 2-chloro-4-tert-butylaniline, 4-tert-butyl-2-chloro-aniline, aniline, 4-tert-butyl-2-chloro, 4-tert-butyl-2-chlorophenylamine, benzenamine,2-chloro-4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 521094
IUPAC-namn 4-tert-butyl-2-kloranilin
LEDER CC(C)(C)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 183.68
Procent renhet 95%