Läs mer
4-tert-Butyl-2-chlorophenol (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Butyl-2-chlorophenol |
| CAS | 98-28-2 |
| Molekylformel | C10 H13 Cl O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenol, 4-tert-butyl-2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-Chloro-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-2-chlorophenol, NSC 8464 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 4-tert-butyl-2-chlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.66 |
| Formel vikt | 184.0655 |