Läs mer
4-(tert-Butyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356664
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356664 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10356664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01038DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Tert-butyl)aniline
CAS 769-92-6
CAS Min % 97.0
Densitet 0.93g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C10H15N
Linjär formel (CH3)3CC6H4NH2
MDL-nummer MFCD00007899
Kvantitet 1 g
Synonym 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
InChI-nyckel WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC-namn 4-tert-butylaniline
Molekylvikt (g/mol) 149.237
PubChem CID 69861
Formel vikt 149.24
Procent renhet 97%