Läs mer
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine |
| CAS | 68176-57-8 |
| Molekylformel | C10H16N2 |
| MDL-nummer | MFCD00052695 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | NC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1N |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.25 |
| Procent renhet | 97% |