Läs mer
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10714947
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10714947 5 g 5g
10099281 250 mg 250mg
10631493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10714947 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01562DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 68176-57-8
Molekylformel C10H16N2
Molekylvikt (g/mol) 164.252
MDL-nummer MFCD00052695
InChI-nyckel WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC-namn 4-tert-butylbenzene-1,2-diamine
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CH3)3CC6H3(NH2)2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Formel vikt 164.25
Procent renhet 97%